Learn More
Abnova™ Human FDPS Full-length ORF (NP_001995.1, 1 a.a. - 419 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001995.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2224 |
Molekulargewicht | 74.7kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184911
|
Abnova™
H00002224-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174911
|
Abnova™
H00002224-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that catalyzes the production of geranyl pyrophosphate and farnesyl pyrophosphate from isopentenyl pyrophosphate and dimethylallyl pyrophosphate. The resulting product, farnesyl pyrophosphate, is a key intermediate in cholesterol and sterol biosynthesis, a substrate for protein farnesylation and geranylgeranylation, and a ligand or agonist for certain hormone receptors and growth receptors. Drugs that inhibit this enzyme prevent the post-translational modifications of small GTPases and have been used to treat diseases related to bone resorption. Multiple pseudogenes have been found on chromosomes 1, 7, 14, 15, 21 and X. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Sequence: MPLSRWLRSVGVFLLPAPYWAPRERWLGSLRRPSLVHGYPVLAWHSARCWCQAWTEEPRALCSSLRMNGDQNSDVYAQEKQDFVQHFSQIVRVLTEDEMGHPEIGDAIARLKEVLEYNAIGGKYNRGLTVVVAFRELVEPRKQDADSLQRAWTVGWCVELLQAFFLVADDIMDSSLTRRGQICWYQKPGVGLDAINDANLLEACIYRLLKLYCREQPYYLNLIELFLQSSYQTEIGQTLDLLTAPQGNVDLVRFTEKRYKSIVKYKTAFYSFYLPIAAAMYMAGIDGEKEHANAKKILLEMGEFFQIQDDYLDLFGDPSVTGKIGTDIQDNKCSWLVVQCLQRATPEQYQILKENYGQKEAEKVARVKALYEELDLPAVFLQYEEDSYSHIMALIEQYAAPLPPAVFLGLARKIYKRRKSpezifikation
NP_001995.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
74.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MPLSRWLRSVGVFLLPAPYWAPRERWLGSLRRPSLVHGYPVLAWHSARCWCQAWTEEPRALCSSLRMNGDQNSDVYAQEKQDFVQHFSQIVRVLTEDEMGHPEIGDAIARLKEVLEYNAIGGKYNRGLTVVVAFRELVEPRKQDADSLQRAWTVGWCVELLQAFFLVADDIMDSSLTRRGQICWYQKPGVGLDAINDANLLEACIYRLLKLYCREQPYYLNLIELFLQSSYQTEIGQTLDLLTAPQGNVDLVRFTEKRYKSIVKYKTAFYSFYLPIAAAMYMAGIDGEKEHANAKKILLEMGEFFQIQDDYLDLFGDPSVTGKIGTDIQDNKCSWLVVQCLQRATPEQYQILKENYGQKEAEKVARVKALYEELDLPAVFLQYEEDSYSHIMALIEQYAAPLPPAVFLGLARKIYKRRK | |
RUO | |
FDPS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2224 | |
FDPS (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FPPS/FPS | |
FDPS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |