Learn More
Gibco™ Human FGF-9 Recombinant Protein
Human FGF-9 Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHG0194
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10609973
  • 582.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human FGF-9 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
FGF9 (also known as heparin binding growth factor HBGF) is one of the isoforms of FGF-8, and is a member of the FGF family of proteins. It is involved in many biological processes including osteoblast proliferation and the survival of neurons.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
23.4 kDa
20 ug
Human
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Microbiology, Differentiation, Angiogenesis
95 %
2254
Sequential Chromatography
FGF-9
Store in freezer (-5 to -30°C).
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
FGFs (Fibroblast Growth Factors)
Gibco™