Learn More
Human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
213.15 € - 2053.80 €
Especificaciones
Antigen Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Klon 427819
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
18703308
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB3715-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
226.00 €
213.15 € / 25 Mikrogramm
Sparen 12.85 €
5% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18790669
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB3715-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
546.00 €
515.55 € / 100 Mikrogramm
Sparen 30.45 €
5% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18752519
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB3715-500
500 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2175.00 €
2053.80 € / 500 Mikrogramm
Sparen 121.20 €
5% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Especificaciones
Especificaciones
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
Q12884
2191
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Leu26-Asp760 Accession # Q12884
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human DPP6 is observed.
427819
Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
FAP
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado