Learn More
Abnova™ Human FKBP6 Partial ORF (NP_003593.2, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003593.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8468 |
Molekulargewicht | 37.62kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16178605
|
Abnova™
H00008468-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168605
|
Abnova™
H00008468-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. The protein may have cis-trans prolyl isomerase activity, and binds to clathrin heavy chain and heat shock protein 72. This gene is found to be deleted in Williams syndrome, and the orthologous gene in mouse is essential for fertility and homologous pairing in male meiosis. [provided by RefSeq]
Sequence: MGGSALNQGVLEGDDAPGQSLYERLSQRMLDISGDRGVLKDVIREGAGDLVAPDASVLVKYYGYLEHLDRPFDSNYFRKTPRLMKLGEDITLWGMELGLLSMQRGELASpezifikation
NP_003593.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FKBP36/MGC87179/PPIase | |
FKBP6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8468 | |
FKBP6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MGGSALNQGVLEGDDAPGQSLYERLSQRMLDISGDRGVLKDVIREGAGDLVAPDASVLVKYYGYLEHLDRPFDSNYFRKTPRLMKLGEDITLWGMELGLLSMQRGELA | |
RUO | |
FKBP6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |