Learn More
Abnova™ Human FLT1 Partial ORF (AAH39007, 581 a.a. - 687 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH39007 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2321 |
Molekulargewicht | 37.51kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16178244
|
Abnova™
H00002321-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168244
|
Abnova™
H00002321-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) family. VEGFR family members are receptor tyrosine kinases (RTKs) which contain an extracellular ligand-binding region with seven immunoglobulin (Ig)-like domains, a transmembrane segment, and a tyrosine kinase (TK) domain within the cytoplasmic domain. This protein binds to VEGFR-A, VEGFR-B and placental growth factor and plays an important role in angiogenesis and vasculogenesis. Expression of this receptor is found in vascular endothelial cells, placental trophoblast cells and peripheral blood monocytes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Isoforms include a full-length transmembrane receptor isoform and shortened, soluble isoforms. The soluble isoforms are associated with the onset of pre-eclampsia
Sequence: KFLYRDVTWILLRTVNNRTMHYSISKQKMAITKEHSITLNLTIMNVSLQDSGTYACRARNVYTGEEILQKKEITIRGEHCNKKAVFSRISKFKSTRNDCTTQSNVKHSpezifikation
AAH39007 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.51kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLT/VEGFR1 | |
FLT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2321 | |
FLT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KFLYRDVTWILLRTVNNRTMHYSISKQKMAITKEHSITLNLTIMNVSLQDSGTYACRARNVYTGEEILQKKEITIRGEHCNKKAVFSRISKFKSTRNDCTTQSNVKH | |
RUO | |
FLT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |