Learn More
Abnova™ Human FPR1 Partial ORF (NP_002020.1, 249 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00002357-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084035
  • 349.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: AFFLCWSPYQVVALIATVRIRELLQGMYKEIGIAVDVTSALAFFNSCLNPMLYVFMGQDFRERLIHALPASLERALTEDSTQTSDTATNSTLPSAEVELQAK
Spezifikation
Spezifikation
NP_002020.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
AFFLCWSPYQVVALIATVRIRELLQGMYKEIGIAVDVTSALAFFNSCLNPMLYVFMGQDFRERLIHALPASLERALTEDSTQTSDTATNSTLPSAEVELQAK
RUO
FPR1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2357
FPR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FMLP/FPR
FPR1
Recombinant
wheat germ expression system