Learn More
ACROBiosystems Human Frizzled-7 / FZD7 Protein, His Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003498.1
Molekulargewicht 18.6 kDa
Quelle Human Frizzled-7, His Tag (FZ7-H52H9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 33 - Leu 185 (Accession # O75084-1).
Immunogen Gln 33 - Leu 185
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16417569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FZ7-H52H9-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16427569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FZ7-H52H9-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Frizzled-7 (FZD7) is also known as FzE3, which belongs to the G-protein coupled receptor Fz/Smo family. Most of frizzled receptors are coupled to the beta-catenin canonical signaling pathway, which leads to the activation of disheveled proteins, inhibition of GSK-3 kinase, nuclear accumulation of beta-catenin and activation of Wnt target genes. FZD7 contains one FZ (frizzled) domain. FZD7 is receptor for Wnt proteins. FZD7 may be involved in transduction and intercellular transmission of polarity information during tissue morphogenesis and/or in differentiated tissues. FZD7 interacts with MAGI3 and DVL1.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 18.6 kDa. The protein migrates as 25-32 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003498.1
Human Frizzled-7, His Tag (FZ7-H52H9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 33 - Leu 185 (Accession # O75084-1).
-20°C
Frizzled-7
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
18.6 kDa
Gln 33 - Leu 185
FZD7,Frizzled-7,FzE3,Fz-7,hFz7
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE