missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GATAD2A Partial ORF (NP_060130, 26 a.a. - 134 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00054815-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16167746

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: QIQKEATAQKPTGSVGSTVTTPPPLVRGTQNIPAGKPSLQTSSARMPGSVIPPPLVRGGQQASSKLGPQASSQVVMPPLVRGAQQIHSIRQHSSTGPPPLLLAPRASVP
Spezifikation

Spezifikation

NP_060130
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QIQKEATAQKPTGSVGSTVTTPPPLVRGTQNIPAGKPSLQTSSARMPGSVIPPPLVRGGQQASSKLGPQASSQVVMPPLVRGAQQIHSIRQHSSTGPPPLLLAPRASVP
RUO
GATAD2A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54815
GATAD2A (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20085/FLJ21017/p66alpha
GATAD2A
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote