Learn More
Abnova™ Human GBE1 Full-length ORF (AAH12098.1, 1 a.a. - 702 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH12098.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2632 |
Molekulargewicht | 106.8kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195341
|
Abnova™
H00002632-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185341
|
Abnova™
H00002632-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a glycogen branching enzyme that catalyzes the transfer of alpha-1,4-linked glucosyl units from the outer end of a glycogen chain to an alpha-1,6 position on the same or a neighboring glycogen chain. Branching of the chains is essential to increase the solubility of the glycogen molecule and, consequently, in reducing the osmotic pressure within cells. Highest level of this enzyme are found in liver and muscle. Mutations in this gene are associated with glycogen storage disease IV (also known as Andersen's disease). [provided by RefSeq]
Sequence: MAAPMTPAARPEDYEAALNAALADVPELARLLEIDPYLKPYAVDFQRRYKQFSQILKNIGENEGGIDKFSRGYESFGVHRCADGGLYCKEWAPGAEGVFLTGDFNGWNPFSYPYKKLDYGKWELYIPPKQNKSVLVPHGSKLKVVITSKSGEILYRISPWAKYVVREGDNVNYDWIHWDPEHSYEFKHSRPKKPRSLRIYESHVGISSHEGKVASYKHFTCNVLPRIKGLGYNCIQLMAIMEHAYYASFGYQITSFFAASSRYGSPEELQELVDTAHSMGIIVLLDVVHSHASKNSADGLNMFDGTDSCYFHSGPRGTHDLWDSRLFAYSSWEVLRFLLSNIRWWLEEYRFDGFRFDGVTSMLYHHHGVGQGFSGDYSEYFGLQVDEDALTYLMLANHLVHTLCPDSITIAEDVSGMPALCSPISQGGGGFDYRLAMAIPDKWIQLLKEFKDEDWNMGDIVYTLTNRRYLEKCIAYAESHDQALVGDKSLAFWLMDAEMYTNMSVLTPFTPVIDRGIQLHKMIRLITHGLGGEGYLNFMGNEFGHPEWLDFPRKGNNESYHYARRQFHLTDDDLLRYKFLNNFDRDMNRLEERYGWLAAPQAYVSEKHEGNKIIAFERAGLLFIFNFHPSKSYTDYRVGTALPGKFKIVLDSDAAEYGGHQRLDHSTDFFSEAFEHNGRPYSLLVYIPSRVALILQNVDLPNSpecifications
AAH12098.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
106.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAPMTPAARPEDYEAALNAALADVPELARLLEIDPYLKPYAVDFQRRYKQFSQILKNIGENEGGIDKFSRGYESFGVHRCADGGLYCKEWAPGAEGVFLTGDFNGWNPFSYPYKKLDYGKWELYIPPKQNKSVLVPHGSKLKVVITSKSGEILYRISPWAKYVVREGDNVNYDWIHWDPEHSYEFKHSRPKKPRSLRIYESHVGISSHEGKVASYKHFTCNVLPRIKGLGYNCIQLMAIMEHAYYASFGYQITSFFAASSRYGSPEELQELVDTAHSMGIIVLLDVVHSHASKNSADGLNMFDGTDSCYFHSGPRGTHDLWDSRLFAYSSWEVLRFLLSNIRWWLEEYRFDGFRFDGVTSMLYHHHGVGQGFSGDYSEYFGLQVDEDALTYLMLANHLVHTLCPDSITIAEDVSGMPALCSPISQGGGGFDYRLAMAIPDKWIQLLKEFKDEDWNMGDIVYTLTNRRYLEKCIAYAESHDQALVGDKSLAFWLMDAEMYTNMSVLTPFTPVIDRGIQLHKMIRLITHGLGGEGYLNFMGNEFGHPEWLDFPRKGNNESYHYARRQFHLTDDDLLRYKFLNNFDRDMNRLEERYGWLAAPQAYVSEKHEGNKIIAFERAGLLFIFNFHPSKSYTDYRVGTALPGKFKIVLDSDAAEYGGHQRLDHSTDFFSEAFEHNGRPYSLLVYIPSRVALILQNVDLPN | |
RUO | |
GBE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2632 | |
GBE1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GBE | |
GBE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |