Learn More
Human Glut1 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
218.00 € - 536.00 €
Spezifikation
Antigen Glut1
Klon 1084409
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245503
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB11601-SP
25 μg
218.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245510
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB11601-100
100 μg
536.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glut1 Monoclonal antibody specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Glut1
Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, SLC2A1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1
Synthetic Peptide, Accession # P11166
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
1084409
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
P11166
6513
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.