Learn More
Invitrogen™ Humanes GNAI1/GNAI2 (aa 346 bis 355), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP129
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Human G-Protein Alpha Inhibitor (Reste 346 bis 355) synthetisches Peptid, PEP-129, von Invitrogen.
PEP-129 ist ein synthetisches Peptid aus 10 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Human-G Alpha-Hemmstoff, Inhibitor1/2/Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): K (346)-N-N-L-K-D-C-G-L-F (355) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und dem Human G-Protein Alpha-Inhibitor 1/2reagiert, Katalog# PA1-1000. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2770,2771 | |
gereinigt | |
Human GNAI1/GNAI2 (aa 346 bis 355) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P04899, P63096 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
GNAI1, GNAI2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
K(346)-N-N-L-K-D-C-G-L-F(355) |