Learn More
Abnova™ Human GPR119 Partial ORF (NP_848566.1, 236 a.a. - 335 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00139760-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161897
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GPR119 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors (GPRs) (Fredriksson et al., 2003 [PubMed 14623098]).[supplied by OMIM]
Sequence: LSWTPFLITGIVQVACQECHLYLVLERYLWLLGVGNSLLNPLIYAYWQKEVRLQLYHMALGVKKVLTSFLLFLSARNCGPERPRESSCHIVTISSSEFDG
Spezifikation
Spezifikation
NP_848566.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
LSWTPFLITGIVQVACQECHLYLVLERYLWLLGVGNSLLNPLIYAYWQKEVRLQLYHMALGVKKVLTSFLLFLSARNCGPERPRESSCHIVTISSSEFDG
RUO
GPR119
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
139760
GPR119 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPCR2/MGC119957/hGPCR2
GPR119
Recombinant
wheat germ expression system