Learn More
Abnova™ Human GRB7 Full-length ORF (NP_001025173.1, 1 a.a. - 532 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001025173.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2886 |
Molekulargewicht | 86.1kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16178427
|
Abnova™
H00002886-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168427
|
Abnova™
H00002886-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The product of this gene belongs to a small family of adapter proteins that are known to interact with a number of receptor tyrosine kinases and signaling molecules. This gene encodes a growth factor receptor-binding protein that interacts with epidermal growth factor receptor (EGFR) and ephrin receptors. The protein plays a role in the integrin signaling pathway and cell migration by binding with focal adhesion kinase (FAK). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms, although the full-length natures of only two of the variants have been determined to date. [provided by RefSeq]
Sequence: MELDLSPPHLSSSPEDLCPAPGTPPGTPRPPDTPLPEEVKRSQPLLIPTTGRKLREEERRATSLPSIPNPFPELCSPPSQSPILGGPSSARGLLPRDASRPHVVKVYSEDGACRSVEVAAGATARHVCEMLVQRAHALSDETWGLVECHPHLALERGLEDHESVVEVQAAWPVGGDSRFVFRKNFAKYELFKSSPHSLFPEKMVSSCLDAHTGISHEDLIQNFLNAGSFPEIQGFLQLRGSGRKLWKRFFCFLRRSGLYYSTKGTSKDPRHLQYVADVNESNVYVVTQGRKLYGMPTDFGFCVKPNKLRNGHKGLRIFCSEDEQSRTCWLAAFRLFKYGVQLYKNYQQAQSRHLHPSCLGSPPLRSASDNTLVAMDFSGHAGRVIENPREALSVALEEAQAWRKKTNHRLSLPMPASGTSLSAAIHRTQLWFHGRISREESQRLIGQQGLVDGLFLVRESQRNPQGFVLSLCHLQKVKHYLILPSEEEGRLYFSMDDGQTRFTDLLQLVEFHQLNRGILPCLLRHCCTRVALSpezifikation
NP_001025173.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
86.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MELDLSPPHLSSSPEDLCPAPGTPPGTPRPPDTPLPEEVKRSQPLLIPTTGRKLREEERRATSLPSIPNPFPELCSPPSQSPILGGPSSARGLLPRDASRPHVVKVYSEDGACRSVEVAAGATARHVCEMLVQRAHALSDETWGLVECHPHLALERGLEDHESVVEVQAAWPVGGDSRFVFRKNFAKYELFKSSPHSLFPEKMVSSCLDAHTGISHEDLIQNFLNAGSFPEIQGFLQLRGSGRKLWKRFFCFLRRSGLYYSTKGTSKDPRHLQYVADVNESNVYVVTQGRKLYGMPTDFGFCVKPNKLRNGHKGLRIFCSEDEQSRTCWLAAFRLFKYGVQLYKNYQQAQSRHLHPSCLGSPPLRSASDNTLVAMDFSGHAGRVIENPREALSVALEEAQAWRKKTNHRLSLPMPASGTSLSAAIHRTQLWFHGRISREESQRLIGQQGLVDGLFLVRESQRNPQGFVLSLCHLQKVKHYLILPSEEEGRLYFSMDDGQTRFTDLLQLVEFHQLNRGILPCLLRHCCTRVAL | |
RUO | |
GRB7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2886 | |
GRB7 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GRB7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |