Learn More
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 83930-13-6 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 5039.65 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 25 mg/mL (4.96 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | Growth Hormone Releasing Factor human |