Learn More
Abnova™ Human GTF3A Partial ORF (NP_002088, 185 a.a. - 274 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002088 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2971 |
Molekulargewicht | 35.64kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175911
|
Abnova™
H00002971-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185911
|
Abnova™
H00002971-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The product of this gene is a zinc finger protein with nine Cis[2]-His[2] zinc finger domains. It functions as an RNA polymerase III transcription factor to induce transcription of the 5S rRNA genes. The protein binds to a 50 bp internal promoter in the 5S genes called the internal control region (ICR), and nucleates formation of a stable preinitiation complex. This complex recruits the TFIIIC and TFIIIB transcription factors and RNA polymerase III to form the complete transcription complex. The protein is thought to be translated using a non-AUG translation initiation site in mammals based on sequence analysis, protein homology, and the size of the purified protein. [provided by RefSeq]
Sequence: NQQKQYICSFEDCKKTFKKHQQLKIHQCQNTNEPLFKCTQEGCGKHFASPSKLKRHAKAHEGYVCQKGCSFVAKTWTELLKHVRETHKEESpezifikation
NP_002088 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AP2/TFIIIA | |
GTF3A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2971 | |
GTF3A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NQQKQYICSFEDCKKTFKKHQQLKIHQCQNTNEPLFKCTQEGCGKHFASPSKLKRHAKAHEGYVCQKGCSFVAKTWTELLKHVRETHKEE | |
RUO | |
GTF3A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |