Learn More
Abnova™ Human HOMER2 Full-length ORF (NP_004830.2, 1 a.a. - 343 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009455-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163682
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the homer family of dendritic proteins. Members of this family regulate group 1 metabotrophic glutamate receptor function. The encoded protein may be involved in cell growth. Four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MGEQPIFTTRAHVFQIDPNTKKNWMPASKQAVTVSYFYDVTRNSYRIISVDGAKVIINSTITPNMTFTKTSQKFGQWADSRANTVFGLGFSSEQQLTKFAEKFQEVKEAAKIAKDKTQEKIETSSNHSQASSVNGTDDEKASHAGPANTHLKSENDKLKIALTQSAANVKKWEIELQTLRESNARLTTALQESAASVEQWKRQFSICRDENDRLRNKIDELEEQCSEINREKEKNTQLKRRIEELEAELREKETELKDLRKQSEIIPQLMSECEYVSEKLEAAERDNQNLEDKVRSLKTDIEESKYRQRHLKVELKSFLEVLDGKIDDLHDFRRGLSKLGTDN
Spezifikation
Spezifikation
NP_004830.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACPD/CPD/HOMER-2/HOMER2A/HOMER2B/Vesl-2
HOMER2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9455
HOMER2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGEQPIFTTRAHVFQIDPNTKKNWMPASKQAVTVSYFYDVTRNSYRIISVDGAKVIINSTITPNMTFTKTSQKFGQWADSRANTVFGLGFSSEQQLTKFAEKFQEVKEAAKIAKDKTQEKIETSSNHSQASSVNGTDDEKASHAGPANTHLKSENDKLKIALTQSAANVKKWEIELQTLRESNARLTTALQESAASVEQWKRQFSICRDENDRLRNKIDELEEQCSEINREKEKNTQLKRRIEELEAELREKETELKDLRKQSEIIPQLMSECEYVSEKLEAAERDNQNLEDKVRSLKTDIEESKYRQRHLKVELKSFLEVLDGKIDDLHDFRRGLSKLGTDN
RUO
HOMER2