Learn More
Abnova™ Human HPS3 Partial ORF (NP_115759, 903 a.a. - 1004 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_115759 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 84343 |
Molekulargewicht | 36.96kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16150747
|
Abnova™
H00084343-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16160747
|
Abnova™
H00084343-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein containing a potential clathrin-binding motif, consensus dileucine signals, and tyrosine-based sorting signals for targeting to vesicles of lysosomal lineage. The encoded protein may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 3. Alternate splice variants exist, but their full length sequence has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: EYEQCIDILLERCPEAVIPYANHELKEENRTLWWKKLLPELCQRIKCGGEKYQLYLSSLKETLSIVAVELELKDFMNVLPEDGTATFFLPYLLYCSRKKPLTSpezifikation
NP_115759 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.96kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686F0413/FLJ22704/SUTAL | |
HPS3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84343 | |
HPS3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EYEQCIDILLERCPEAVIPYANHELKEENRTLWWKKLLPELCQRIKCGGEKYQLYLSSLKETLSIVAVELELKDFMNVLPEDGTATFFLPYLLYCSRKKPLT | |
RUO | |
HPS3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |