Learn More
ACROBiosystems Human IGFBP-7 Protein, His Tag
350.80 € - 2685.44 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001544
Molekulargewicht 27.0 kDa
Quelle Human IGFBP-7, His Tag (IG7-H5240) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 30 - Leu 282 (Accession # NP_001544).
Immunogen Asp 30 - Leu 282
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847007
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IG7-H5240-1MG
1 mg
2685.44 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15857007
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IG7-H5240-50UG
50 μg
350.80 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) is also known as IGFBP-rP1, MAC25 protein, PGI2-stimulating factor, prostacyclin-stimulating factor and tumor-derived adhesion factor, which contains one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain, one IGFBP N-terminal domain and one Kazal-like domain. The major function of IGFBP7 is the regulation of availability of insulin-like growth factors (IGFs) in tissue as well as in modulating IGF binding to its receptors. IGFBP7 binds to IGF with high affinity except for IGF-I and IGF-II.IGFBP7 also stimulates cell adhesion. Furthermore, IGFBP7 is implicated in some cancers.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 27.0 kDa. The protein migrates as 35 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001544
Human IGFBP-7, His Tag (IG7-H5240) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 30 - Leu 282 (Accession # NP_001544).
-20°C
IGFBP-7
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
27.0 kDa
Asp 30 - Leu 282
IBP7,IGFBP7
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE