Learn More
Invitrogen™ Human IL-10 ProQuantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
Marke:  Invitrogen™ A35590
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22720kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15990473
  • 748.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-10 ProQuantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
Spezifikation
Spezifikation
Enthält Assay-Verdünnungspuffer, Antikörperkonjugat A, Antikörperkonjugat B, Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer, Standard, Mastermix und Ligase. Bei -5 bis -30 °C lagern.
96 Tests