Learn More
ACROBiosystems Human IL-15 R alpha / CD215 Protein, Fc Tag
387.09 € - 2794.30 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002180.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 44.8 kDa |
Quelle | Human IL-15 R alpha, Fc Tag (ILA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 31 - Thr 205 (Accession # Q13261-1). |
Immunogen | Ile 31 - Thr 205 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16457719
|
ACROBiosystems
ILA-H5253-100UG |
100 μg |
387.09 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16467719
|
ACROBiosystems
ILA-H5253-1MG |
1 mg |
2794.30 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
IL15R is a heterotrimer of IL15RA, IL2RB and IL2RG. IL-15RA, also known as CD215, IL-15 R alpha, is a widely expressed 60 kDa transmembrane glycoprotein. High-affinity receptor for interleukin-15. Can signal both in cis and trans where IL15R from one subset of cells presents IL15 to neighboring IL2RG-expressing cells. Expression of different isoforms may alter or interfere with signal transduction. An interleukin (IL)-15 superagonist/IL-15 receptor α fusion complex (IL-15SA/IL-15RA; ALT-803) activates the IL-15 receptor on CD8 T cells and NK cells, and has shown significant anti-tumor. Signal transduction involves SYK. Higher levels of soluble sIL-15RA form in comparison with membrane-bound forms is present in all brain structures.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 44.8 kDa. The protein migrates as 60-80 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_002180.1 | |
Human IL-15 R alpha, Fc Tag (ILA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 31 - Thr 205 (Accession # Q13261-1). | |
-20°C | |
IL-15 R alpha | |
Human | |
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Cytokines and Growth Factors |
44.8 kDa | |
Ile 31 - Thr 205 | |
IL-15 R alpha,CD215,IL15RA,IL-15 RA,IL-15 R-alpha | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |