Learn More
ACROBiosystems Human IL-17 RA / CD217 Protein, His Tag
338.70 € - 2153.18 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055154.3
Molekulargewicht 34.3 kDa
Quelle Human IL-17 RA, His Tag (ILA-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Accession # Q96F46-1).
Immunogen Leu 33 - Trp 320
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897067
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILA-H5222-1MG
1 mg
2153.18 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887067
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILA-H5222-100UG
100 μg
338.70 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 17 receptor A (IL17RA) is also known as cluster of differentiation w217 (CDw217), is a pro-inflammatory cytokine secreted by activated T-lymphocytes, belong to ubiquitous type I membrane glycoprotein, and binds with low affinity to interleukin 17A (IL17A). IL 17R mRNA exhibits a broad tissue distribution, and has been detected in virtually all cells and tissues tested . IL 17RA associates with IL 17RC to form a signaling receptor complex for IL 17 and IL 17F . Ligand and IL 17RA ligation promotes T cell activation and the production of IL - 6, G-CSF, SCF, and multiple pro-inflammatory chemokines. Defects in IL17RA are the cause of familial candidiasis type 5 (CANDF5).
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 34.3 kDa. The protein migrates as 50-65 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055154.3
Human IL-17 RA, His Tag (ILA-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 33 - Trp 320 (Accession # Q96F46-1).
-20°C
IL-17 RA
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
34.3 kDa
Leu 33 - Trp 320
CD217,CDw217,IL-17 RA,IL17R,CANDF5,hIL-17 R
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>98% as determined by SDS-PAGE