Learn More
Invitrogen™ IL-1R2/IL-1RB Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL1R2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Interleukin 1 Receptor 2 (Hu IL-1R2/IL-1RB) ELISA quantitates Hu IL-1R2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-1R2. Principle of the method The Human IL-1R2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das von diesem Gen codierte Protein ist ein Zytokin-Rezeptor, der zur Interleukin1-Rezeptorfamilie gehört. Dieses Protein bindet Interleukin-Alpha (IL1A), Interleukin-Beta (IL1B) und den Interleukin 1-Rezeptor Typ I (IL1R1/IL1RA) und fungiert als Decoy-Rezeptor, der die Aktivität seiner Liganden hemmt. Interleukin 4 (IL4) antagonisiert nachweislich die Aktivität von Interleukin 1, indem es die Expression und Freisetzung dieses Zytokins induziert. Dieses Gen bildet zusammen mit drei weiteren Genen ein Zytokinrezeptor-Gencluster auf Chromosom 2q12. Es wurden zwei alternativ gespleißte Transkriptvarianten beschrieben, die dasselbe Protein kodieren.Spezifikation
Gehäuse P27930 | |
5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
7850 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Biomarkerbezogene Wege | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
4.12 bis 3000 pg/ml | |
5 bis 3000 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta , MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Cd121b, Cdw121b, IL-1R-2, IL-1RT-2, IL-1RT2c, IL1RB, IL1R2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
CD121b, CDw121b, IL-1R-2, IL-1RT-2, IL-1RT2c, IL1RB, IL1R2 | |
1 Std 20 Min |