Learn More
ACROBiosystems Human IL-5 R alpha / CD125 Protein, His Tag
387.09 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000555
Molekulargewicht 37.7 kDa
Quelle Human IL-5 R alpha, His Tag (ILA-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 21 - Glu 335 (Accession # NP_000555).
Immunogen Asp 21 - Glu 335
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15887077
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILA-H52H4-50UG
50 μg
387.09 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15877077
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILA-H52H4-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-5 receptor subunit alpha (IL5RA) is also known as IL-5 receptor subunit alpha, IL-5R subunit alpha and CD125,which is a single-pass type I membrane protein that belongs to the type I cytokine receptor family and type 5 subfamily.IL5R, a heterodimer of an alpha and a beta subunit, is expressed on eosinophils and basophils. IL5RA / CD125 is the receptor for interleukin-5 (IL5) and the alpha chain can bind to IL5. The WSXWS motif of IL5RA appears to be necessary for proper protein folding and thereby efficient intracellular transport and cell-surface receptor binding.The beta subunit of IL5R is common to the IL3, IL5 and GM-CSF receptors.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 37.7 kDa. The protein migrates as 48-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000555
Human IL-5 R alpha, His Tag (ILA-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 21 - Glu 335 (Accession # NP_000555).
-20°C
IL-5 R alpha
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
37.7 kDa
Asp 21 - Glu 335
IL5Ra,CD125
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>85% as determined by SDS-PAGE