Learn More
ACROBiosystems Human ILDR2 Protein, Fc Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_955383.1
Molekulargewicht 45.1 kDa
Quelle Human ILDR2, Fc Tag (IL2-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 21 - Glu 186 (Accession # Q71H61-1).
Immunogen Leu 21 - Glu 186
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17136401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IL2-H5259-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17146401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IL2-H5259-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ILDR2 belongs to the immunoglobulin superfamily. May be involved in lipid homeostasis and ER stress pathways. ILDR2 as a novel B7-like protein with robust T cell inhibitory activity, expressed in immune cells and in immune-privileged and inflamed tissues. A fusion protein, consisting of ILDR2 extracellular domain with an Fc fragment, that binds to a putative counterpart on activated T cells showed a beneficial effect in the collagen-induced arthritis model and abrogated the production of proinflammatory cytokines and chemokines in autologous synovial-like cocultures of macrophages and cytokine-stimulated T cells. Collectively, these findings point to ILDR2 as a novel negative regulator for T cells, with potential roles in the development of immune-related diseases, including autoimmunity and cancer.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 45.1 kDa. The protein migrates as 45-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to Glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_955383.1
Human ILDR2, Fc Tag (IL2-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 21 - Glu 186 (Accession # Q71H61-1).
-20°C
ILDR2
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
45.1 kDa
Leu 21 - Glu 186
ILDR2,C1orf32
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE