Learn More
ACROBiosystems Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His Tag
SPR verified
387.09 € - 2794.30 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000199.2
Molekulargewicht 106.5 kDa
Quelle Human Insulin R (28-944), His Tag (SPR verified) (INR-H52Ha) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 28 - Lys 944 (Accession # P06213-2).
Immunogen His 28 - Lys 944
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16467779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
INR-H52HA-1MG
1 mg
2794.30 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16457779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
INR-H52HA-100UG
100 μg
387.09 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Insulin receptor (INSR) is also known as CD antigen CD220, which can be cleaved into the following 2 chains: Insulin receptor subunit alpha and Insulin receptor subunit beta. INSR is a tetramer of 2 alpha and 2 beta chains linked by disulfide bonds. The alpha chains carry the insulin-binding regions, while the beta chains carry the kinase domain. Forms a hybrid receptor with IGF1R, the hybrid is a tetramer consisting of 1 alpha chain and 1 beta chain of INSR and 1 alpha chain and 1 beta chain of IGF1R. In addition to binding insulin, the insulin receptor can bind insulin-like growth factors (IGFI and IGFII). Isoform Short of INSR has a higher affinity for IGFII binding. When present in a hybrid receptor with IGF1R, INSR binds IGF1.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 106.5 kDa. The protein migrates as 115-125 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000199.2
Human Insulin R (28-944), His Tag (SPR verified) (INR-H52Ha) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 28 - Lys 944 (Accession # P06213-2).
-20°C
Insulin R
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
106.5 kDa
His 28 - Lys 944
INSR,Insulin receptor,IR,CD220
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE