missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes KANK2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1582
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
KANK2 Synthetisches Peptid, PEP-1582, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem KANK2 überein. PEP-1582 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34539 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
25959 | |
gereinigt | |
Humanes KANK2 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q63ZY3 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
KANK2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |