Learn More
Human Lamin B1 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
215.25 € - 425.25 €
Spezifikation
| Antigen | Lamin B1 |
|---|---|
| Klon | 919007 |
| Verdünnung | Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18764697
![]() |
R&D Systems
MAB8525-SP |
25 μg |
228.00 € 215.25 € / 25 Mikrogramm Sparen 12.75 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18724627
![]() |
R&D Systems
MAB8525-100 |
100 μg |
450.00 € 425.25 € / 100 Mikrogramm Sparen 24.75 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lamin B1 Monoclonal specifically detects Lamin B1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.Spezifikation
| Lamin B1 | |
| Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P20700 | |
| 4001 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 919007 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, LMNB1, MGC111419 | |
| E. coli-derived recombinant human Lamin B1 Arg418-Ser582 Accession # P20700 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Lamin B1 in direct ELISAs. |