Learn More
Abnova™ Human LGALS2 Full-length ORF (AAH59782.1, 1 a.a. - 132 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH59782.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 3957 |
Molekulargewicht | 40.92kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16157371
|
Abnova™
H00003957-P02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16167371
|
Abnova™
H00003957-P02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a soluble beta-galactoside binding lectin. The encoded protein is found as a homodimer and can bind to lymphotoxin-alpha. A single nucleotide polymorphism in an intron of this gene can alter the transcriptional level of the protein, with a resultant increased risk of myocardial infarction. [provided by RefSeq]
Sequence: MTGELEVKNMDMKPGSTLKITGSIADGTDGFVINLGQGTDKLNLHFNPRFSESTIVCNSLDGSNWGQEQREDHLCFSPGSEVKFTVTFESDKFKVKLPDGHELTFPNRLGHSHLSYLSVRGGFNMSSFKLKESpezifikation
AAH59782.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
40.92kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTGELEVKNMDMKPGSTLKITGSIADGTDGFVINLGQGTDKLNLHFNPRFSESTIVCNSLDGSNWGQEQREDHLCFSPGSEVKFTVTFESDKFKVKLPDGHELTFPNRLGHSHLSYLSVRGGFNMSSFKLKE | |
RUO | |
LGALS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
3957 | |
LGALS2 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HL14/MGC75071 | |
LGALS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |