Learn More
Invitrogen™ Humanes LIF, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1236
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
LIF Synthetisches Peptid, PEP-1236, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem LIF überein. PEP-1236 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21122 verwendet werden.Spezifikation
3976 | |
gereinigt | |
Human LIF | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P15018 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
LIF | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |