Learn More
Abnova™ Human LMBR1L Full-length ORF (AAH15015.1, 1 a.a. - 489 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH15015.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 55716 |
Molekulargewicht | 81.6kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161713
|
Abnova™
H00055716-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16151713
|
Abnova™
H00055716-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sequence: MEAPDYEVLSVREQLFHERIRECIISTLLFATLYILCHIFLTRFKKPAEFTTVDDEDATVNKIALELCTFTLAIALGAVLLLPFSIISNEVLLSLPRNYYIQWLNGSLIHGLWNLVFLFSNLSLIFLMPFAYFFTESEGFAGSRKGVLGRVYETVVMLMLLTLLVLGMVWVASAIVDKNKANRESLYDFWEYYLPYLYSCISFLGVLLLLVCTPLGLARMFSVTGKLLVKPRLLEDLEEQLYCSAFEEAALTRRICNPTSCWLPLDMELLHRQVLALQTQRVLLEKRRKASAWQRNLGYPLAMLCLLVLTGLSVLIVAIHILELLIDEAAMPRGMQGTSLGQVSFSKLGSFGAVIQVVLIFYLMVSSVVGFYSSPLFRSLRPRWHDTAMTQIIGNCVCLLVLSSALPVFSRTLGLTRFDLLGDFGRFNWLGNFYIVFLYNAAFAGLTTLCLVKTFTAAVRAELIRAFGLDRLPLPVSGFPQASRKTQHQSpezifikation
AAH15015.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
81.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEAPDYEVLSVREQLFHERIRECIISTLLFATLYILCHIFLTRFKKPAEFTTVDDEDATVNKIALELCTFTLAIALGAVLLLPFSIISNEVLLSLPRNYYIQWLNGSLIHGLWNLVFLFSNLSLIFLMPFAYFFTESEGFAGSRKGVLGRVYETVVMLMLLTLLVLGMVWVASAIVDKNKANRESLYDFWEYYLPYLYSCISFLGVLLLLVCTPLGLARMFSVTGKLLVKPRLLEDLEEQLYCSAFEEAALTRRICNPTSCWLPLDMELLHRQVLALQTQRVLLEKRRKASAWQRNLGYPLAMLCLLVLTGLSVLIVAIHILELLIDEAAMPRGMQGTSLGQVSFSKLGSFGAVIQVVLIFYLMVSSVVGFYSSPLFRSLRPRWHDTAMTQIIGNCVCLLVLSSALPVFSRTLGLTRFDLLGDFGRFNWLGNFYIVFLYNAAFAGLTTLCLVKTFTAAVRAELIRAFGLDRLPLPVSGFPQASRKTQHQ | |
RUO | |
LMBR1L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55716 | |
LMBR1L (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ10494/FLJ36251/KIAA1174/LIMR | |
LMBR1L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |