Learn More
Abnova™ Human LMO1 Partial ORF (NP_002306.1, 15 a.a. - 156 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004004-Q02.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084295
  • 528.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LMO1 enocdes a cysteine-rich, two LIM domain transcriptional regulator. It is mapped to an area of consistent chromosomal translocation in chromosome 11, disrupting it in T-cell leukemia, although more rarely than the related gene, LMO2 is disrupted. [provided by RefSeq]
Sequence: VQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAACSKLIPAFEMVMRARDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQMDYEEGQLNGTFESQVQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_002306.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
41.25kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
VQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAACSKLIPAFEMVMRARDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQMDYEEGQLNGTFESQVQ
RUO
LMO1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4004
LMO1 (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC116692/RBTN1/RHOM1/TTG1
LMO1
Recombinant
wheat germ expression system