Learn More
ACROBiosystems Human LSECtin / CLEC4G Protein, Fc Tag
350.80 € - 2419.31 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_940894.1
Molekulargewicht 52.1 kDa
Quelle Human LSECtin, Fc Tag (CLG-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 55 - Cys 293 (Accession # Q6UXB4-1).
Immunogen Lys 55 - Cys 293
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886447
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CLG-H5250-1MG
1 mg
2419.31 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896447
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CLG-H5250-50UG
50 μg
350.80 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C-type lectin superfamily 4, member G (CLEC4G) is also known as liver and lymph node sinusoidal endothelial cell C-type lectin (LSECtin), which is a member of subgroup II of the C-type (Ca2+-dependent) lectin superfamily. CLEC4G / LSECtin binds to mannose, GlcNAc, and fucose in a Ca2+-dependent manner. In addition, CLEC4G / LSECtin has the ability to bind to surface glycoproteins of enveloped viruses. In particular, interaction of LSECtin with the surface glycoproteins of severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus and Ebola virus has been described, and LSECtin-mediated infection of cells by Ebola virus has been demonstrated.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 52.1 kDa. The protein migrates as 58-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_940894.1
Human LSECtin, Fc Tag (CLG-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 55 - Cys 293 (Accession # Q6UXB4-1).
-20°C
LSECtin
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
52.1 kDa
Lys 55 - Cys 293
CLEC4G,LSECtin
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>85% as determined by SDS-PAGE