Learn More
ACROBiosystems Human LYPD3 / C4.4A Protein, His Tag
314.52 € - 1959.64 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH39167
Molekulargewicht 28.7 kDa
Quelle Human LYPD3, His Tag (LY3-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 31 - His 286 (Accession # AAH39167).
Immunogen Leu 31 - His 286
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15887287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LY3-H52H5-1MG
1 mg
1959.64 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15877287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LY3-H52H5-100UG
100 μg
314.52 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ly6/PLAUR domain-containing protein 3 (LYPD3) is also known as MIG-C4 ,C4.4A, GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog and Matrigel-induced gene C4 protein,which is a cell membrane protein containing two UPAR/Ly6 domains. LYPD3 is expressed in placenta, skin and urothelium. LYPD3 is found in the majority of primary and metastatic transitional cell carcinomas (TCCs) and as well in breast cancer tissues, but not in adjacent normal tissues. LYPD3 play a role in supporting cell migration and it is not only probably involved in urothelial cell-matrix interactions, but also in tumor progression.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 28.7 kDa. The protein migrates as 45-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH39167
Human LYPD3, His Tag (LY3-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 31 - His 286 (Accession # AAH39167).
-20°C
LYPD3
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
28.7 kDa
Leu 31 - His 286
LYPD3,MIG-C4,C4.4 A
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE