Learn More
Abnova™ Human MAK Partial ORF (AAH39825, 358 a.a. - 457 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH39825 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4117 |
Molekulargewicht | 36.41kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16167591
|
Abnova™
H00004117-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16157591
|
Abnova™
H00004117-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The product of this gene is a serine/threonine protein kinase related to kinases involved in cell cycle regulation. It is expressed almost exclusively in the testis, primarily in germ cells. Studies of the mouse and rat homologs have localized the kinase to the chromosomes during meiosis in spermatogenesis, specifically to the synaptonemal complex that exists while homologous chromosomes are paired. There is, however, a study of the mouse homolog that has identified high levels of expression in developing sensory epithelia so its function may be more generalized. [provided by RefSeq]
Sequence: PPKQQSQEKPPQTLFPSIVKNMPTKPNGTLSHKSGRRRWGQTIFKSGDSWEELEDYDFGASHSKKPSMGVFKEKRKKDSPFRQQVKMAVISLSAHQFPTLSpezifikation
AAH39825 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.41kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
dJ417M14.2 | |
MAK | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4117 | |
MAK (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PPKQQSQEKPPQTLFPSIVKNMPTKPNGTLSHKSGRRRWGQTIFKSGDSWEELEDYDFGASHSKKPSMGVFKEKRKKDSPFRQQVKMAVISLSAHQFPTL | |
RUO | |
MAK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |