Learn More
ACROBiosystems Human MBL Protein, His Tag
302.42 € - 2020.12 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH96179
Molekulargewicht 25.9 kDa
Quelle Human MBL, His Tag (MBL-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Ile 248 (Accession # P11226-1).
Immunogen Glu 21 - Ile 248
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16407869
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MBL-H5220-1MG
1 mg
2020.12 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15837297
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MBL-H5220-100UG
100 μg
302.42 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mannose-binding lectin (MBL) is also known as mannose-binding protein, mannan-binding protein (MBP), Mannose-binding protein C, Collectin-1 (COLEC1), MBL2, which belongs to the class of collectins in the C-type lectin superfamily. MBL contains one C-type lectin domain and one collagen-like domain. MBL has an oligomeric structure (400-700 kDa), built of subunits that contain three presumably identical peptide chains of about 30 kDa each. MBL is calcium-dependent lectin involved in innate immune defense. MBL binds mannose, fucose and N-acetylglucosamine on different microorganisms and activates the lectin complement pathway. MBL binds to late apoptotic cells. MBL may bind DNA.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 25.9 kDa. The protein migrates as 30-33 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
AAH96179
Human MBL, His Tag (MBL-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Ile 248 (Accession # P11226-1).
-20°C
MBL
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
25.9 kDa
Glu 21 - Ile 248
MBL,MBL2,MBP1,MBP-C,Collectin-1,COLEC1,HSMBPC,MBL2D,MBPD
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE