Learn More
ACROBiosystems Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His Tag, low endotoxin
low endotoxin
568.54 € - 3387.03 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH09272
Molekulargewicht 33.0 kDa
Quelle Human Mesothelin (296-580), His Tag, low endotoxin (MSN-H522a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession # AAH09272).
Immunogen Glu 296 - Gly 580
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16447879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-H522A-100UG
100 μg
568.54 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15897317
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-H522A-1MG
1 mg
3387.03 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mesothelin (MSLN) is also known as CAK1 antigen, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, which belongs to the mesothelin family. Mesothelin / MSLN can be proteolytically cleaved into the following two chains by a furin-like convertase: Megakaryocyte-potentiating factor (MPF) and the cleaved form of mesothelin. Both MPF and the cleaved form of mesothelin are N-glycosylated. Mesothelin / MSLN can interacts with MUC16. The membrane-anchored forms of MSLN may play a role in cellular adhesion. MPF potentiates megakaryocyte colony formation in vitro.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 33.0 kDa. The protein migrates as 38-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH09272
Human Mesothelin (296-580), His Tag, low endotoxin (MSN-H522a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession # AAH09272).
-20°C
Mesothelin
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
33.0 kDa
Glu 296 - Gly 580
MSLN,Mesothelin,MPF
Unconjugated
His Tag
Less than 0.01 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE