Learn More
Abnova™ Human METTL3 Full-length ORF (NP_062826.2, 1 a.a. - 580 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00056339-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162193
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the 70 kDa subunit of MT-A which is part of N6-adenosine-methyltransferase. This enzyme is involved in the posttranscriptional methylation of internal adenosine residues in eukaryotic mRNAs, forming N6-methyladenosine. [provided by RefSeq]
Sequence: MSDTWSSIQAHKKQLDSLRERLQRRRKQDSGHLDLRNPEAALSPTFRSDSPVPTAPTSGGPKPSTASAVPELATDPELEKKLLHHLSDLALTLPTDAVSICLAISTPDAPATQDGVESLLQKFAAQELIEVKRGLLQDDAHPTLVTYADHSKLSAMMGAVAEKKGPGEVAGTVTGQKRRAEQDSTTVAAFASSLVSGLNSSASEPAKEPAKKSRKHAASDVDLEIESLLNQQSTKEQQSKKVSQEILELLNTTTAKEQSIVEKFRSRGRAQVQEFCDYGTKEECMKASDADRPCRKLHFRRIINKHTDESLGDCSFLNTCFHMDTCKYVHYEIDACMDSEAPGSKDHTPSQELALTQSVGGDSSADRLFPPQWICCDIRYLDVSILGKFAVVMADPPWDIHMELPYGTLTDDEMRRLNIPVLQDDGFLFLWVTGRAMELGRECLNLWGYERVDEIIWVKTNQLQRIIRTGRTGHWLNHGKEHCLVGVKGNPQGFNQGLDCDVIVAEVRSTSHKPDEIYGMIERLSPGTRKIELFGRPHNVQPNWITLGNQLDGIHLLDPDVVARFKQRYPDGIISKPKNL
Spezifikation
Spezifikation
NP_062826.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
90.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IME4/M6A/MGC4336/MT-A70/Spo8
METTL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56339
METTL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSDTWSSIQAHKKQLDSLRERLQRRRKQDSGHLDLRNPEAALSPTFRSDSPVPTAPTSGGPKPSTASAVPELATDPELEKKLLHHLSDLALTLPTDAVSICLAISTPDAPATQDGVESLLQKFAAQELIEVKRGLLQDDAHPTLVTYADHSKLSAMMGAVAEKKGPGEVAGTVTGQKRRAEQDSTTVAAFASSLVSGLNSSASEPAKEPAKKSRKHAASDVDLEIESLLNQQSTKEQQSKKVSQEILELLNTTTAKEQSIVEKFRSRGRAQVQEFCDYGTKEECMKASDADRPCRKLHFRRIINKHTDESLGDCSFLNTCFHMDTCKYVHYEIDACMDSEAPGSKDHTPSQELALTQSVGGDSSADRLFPPQWICCDIRYLDVSILGKFAVVMADPPWDIHMELPYGTLTDDEMRRLNIPVLQDDGFLFLWVTGRAMELGRECLNLWGYERVDEIIWVKTNQLQRIIRTGRTGHWLNHGKEHCLVGVKGNPQGFNQGLDCDVIVAEVRSTSHKPDEIYGMIERLSPGTRKIELFGRPHNVQPNWITLGNQLDGIHLLDPDVVARFKQRYPDGIISKPKNL
RUO
METTL3