Learn More
Abnova™ Human MGST3 Partial ORF (NP_004519, 28 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004519 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4259 |
Molekulargewicht | 32.01kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161245
|
Abnova™
H00004259-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16151245
|
Abnova™
H00004259-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) family consists of six human proteins, several of which are involved the production of leukotrienes and prostaglandin E, important mediators of inflammation. This gene encodes an enzyme which catalyzes the conjugation of leukotriene A4 and reduced glutathione to produce leukotriene C4. This enzyme also demonstrates glutathione-dependent peroxidase activity towards lipid hydroperoxides. [provided by RefSeq]
Sequence: NVSKARKKYKVEYPIMYSTDPENGHIFNCIQRAHQNTLEVYPPFLFFLAVGGVYHPRSpezifikation
NP_004519 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.01kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GST-III | |
MGST3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4259 | |
MGST3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NVSKARKKYKVEYPIMYSTDPENGHIFNCIQRAHQNTLEVYPPFLFFLAVGGVYHPR | |
RUO | |
MGST3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |