Learn More
Gibco™ Human MIF Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Insect cell-derived Recombinant Human MIF is a 15 kDa protein containing 124 amino acid residues, including an N-terminal His-tag. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P14174 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 4282 |
| Molekulargewicht | 15 kDa |
| Name | Human MIF |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | Insect cells |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |