Learn More
Human MMP-14/MT1-MMP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
216.30 € - 1975.05 €
Spezifikation
Antigen MMP-14/MT1-MMP
Klon 128527
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18772049
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB9181-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
229.00 €
216.30 € / 25 Mikrogramm
Sparen 12.70 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18776438
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB9181-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
528.00 €
498.75 € / 100 Mikrogramm
Sparen 29.25 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18745548
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB9181-500
500 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2090.00 €
1975.05 € / 500 Mikrogramm
Sparen 114.95 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MMP-14/MT1-MMP Monoclonal specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
MMP-14/MT1-MMP
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP14, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1, MT-MMP1
MMP14
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
128527
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Human
P50281
4323
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-14/MT1-MMP Tyr112-Ala541 (predicted) Accession # P50281
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human MMP-14/MT1-MMP in direct ELISAs and Western blots. Does not detect E. coli-expressed recombinant human MMP-14 catalytic domain (aa 112-284).