missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, APC-Cy7, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00 € - 288.00 €
Spezifikation
Antigen | Human/Mouse CD44 |
---|---|
Klon | IM7 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921928
|
EnquireBio
QAB39-APC7-25UG |
25 μg |
124.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911928
|
EnquireBio
QAB39-APC7-100UG |
100 μg |
288.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Human/Mouse CD44 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2 | |
12505 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
IM7 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_001034239 | |
Cd44 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |