Learn More
Abnova™ Human MRC2 Partial ORF (NP_006030, 105 a.a. - 214 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006030 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9902 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161436
|
Abnova™
H00009902-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16171436
|
Abnova™
H00009902-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MRC2 is a recycling endocytic receptor that functions in cell motility and remodeling of the extracellular matrix by promoting cell migration and uptake of collagens for intracellular degradation (Wienke et al., 2007 [PubMed 17974964]).[supplied by OMIM]
Sequence: ASLGMYECDREALNLRWHCRTLGDQLSLLLGARTSNISKPGTLERGDQTRSGQWRIYGSEEDLCALPYHEVYTIQGNSHGKPCTIPFKYDNQWFHGCTSTGREDGHLWCASpezifikation
NP_006030 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD280/CLEC13E/ENDO180/FLJ35911/KIAA0709/UPARAP | |
MRC2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9902 | |
MRC2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ASLGMYECDREALNLRWHCRTLGDQLSLLLGARTSNISKPGTLERGDQTRSGQWRIYGSEEDLCALPYHEVYTIQGNSHGKPCTIPFKYDNQWFHGCTSTGREDGHLWCA | |
RUO | |
MRC2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |