missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes MTBP, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0103
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
MTBP Synthetisches Peptid, PEP-0103, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem MTBP überein. PEP-0103 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19979 verwendet werden.Spezifikation
27085 | |
gereinigt | |
Human MTBP | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q96DY7 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
MTBP | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |