missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NCBP1 Full-length ORF (AAH01450, 1 a.a. - 790 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH01450 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4686 |
Molekulargewicht | 112.64kDa |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16178171
|
Abnova™
H00004686-P01.25UG |
25μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168171
|
Abnova™
H00004686-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The product of this gene is a component of the nuclear cap-binding protein complex (CBC), which binds to the monomethylated 5' cap of nascent pre-mRNA in the nucleoplasm. The encoded protein promotes high-affinity mRNA-cap binding and associates with the CTD of RNA polymerase II. The CBC promotes pre-mRNA splicing, 3'-end processing, RNA nuclear export, and nonsense-mediated mRNA decay. [provided by RefSeq]
Sequence: MSRRRHSDENDGGQPHKRRKTSDANETEDHLESLICKVGEKSACSLESNLEGLAGVLEADLPNYKSKILRLLCTVARLLPEKLTIYTTLVGLLNARNYNFGGEFVEAMIRQLKESLKANNYNEAVYLVRFLSDLVNCHVIAAPSMVAMFENFVSVTQEEDVPQVRRDWYVYAFLSSLPWVGKELYEKKDAEMDRIFANTESYLKRRQKTHVPMLQVWTADKPHPQEEYLDCLWAQIQKLKKDRWQERHILRPYLAFDSILCEALQHNLPPFTPPPHTEDSVYPMPRVIFRMFDYTDDPEGPVMPGSHSVERFVIEENLHCIIKSHWKERKTCAAQLVSYPGKNKIPLNYHIVEVIFAELFQLPAPPHIDVMYTTLLIELCKLQPGSLPQVLAQATEMLYMRLDTMNTTCVDRFINWFSHHLSNFQFRWSWEDWSDCLSQDPESPKPKFVREVLEKCMRLSYHQRILDIVPPTFSALCPANPTCIYKYGDESSNSLPGHSVALCLAVAFKSKATNDEIFSILKDVPNPNQDDDDDEGFSFNPLKIEVFVQTLLHLAAKSFSHSFSALAKFHEVFKTLAESDEGKLHVLRVMFEVWRNHPQMIAVLVDKMIRTQIVDCAAVANWIFSSELSRDFTRLFVWEILHSTIRKMNKHVLKIQKELEEAKEKLARQHKRRSDDDDRSSDRKDGVLEEQIERLQEKVESAQSEQKNLFLVIFQRFIMILTEHLVRCETDGTSVLTPWYKNCIERLQQIFLQHHQIIQQYMVTLENLLFTAELDPHILAVFQQFCALQASpezifikation
AAH01450 | |
4686 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
RUO | |
NCBP1 | |
Recombinant | |
Liquid |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
112.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
NCBP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
wheat germ expression system |