Learn More
Abnova™ Human NDUFC2 Full-length ORF (NP_004540.1, 1 a.a. - 119 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004718-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16150628
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MIARRNPEPLRFLPDEARSLPPPKLTDPRLLYIGFLGYCSGLIDNLIRRRPIATAGLHRQLLYITAFFFAGYYLVKREDYLYAVRDREMFGYMKLHPEDFPEEDKKTYGEIFEKFHPIR
Spezifikation
Spezifikation
NP_004540.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
40.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
B14.5b/NADHDH2
NDUFC2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4718
NDUFC2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MIARRNPEPLRFLPDEARSLPPPKLTDPRLLYIGFLGYCSGLIDNLIRRRPIATAGLHRQLLYITAFFFAGYYLVKREDYLYAVRDREMFGYMKLHPEDFPEEDKKTYGEIFEKFHPIR
RUO
NDUFC2