Learn More
Abnova™ Human NEK6 Full-length ORF (AAH04174, 1 a.a. - 313 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, KA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010783-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16155692
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' (NIMA) gene encodes a serine/threonine kinase that controls initiation of mitosis. NIMA-related kinases (NEKs) are a group of protein kinases that are homologous to NIMA. Evidence suggests that NEKs perform functions similar to those of NIMA.[supplied by OMIM]
Sequence: MAGQPGHMPHGGSSNNLCHTLGPVHPPDPQRHPNTLSFRCSLADFQIEKKIGRGQFSEVYKATCLLDRKTVALKKVQIFEMMDAKARQDCVKEIGLLKQLNHPNIIKYLDSFIEDNELNIVLELADAGDLSQMIKYFKKQKRLIPERTVWKYFVQLCSAVEHMHSRRVMHRDIKPANVFITATGVVKLGDLGLGRFFSSETTAAHSLVGTPYYMSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLFSLCQKIEQCDYPPLPGEHYSEKLRELVSMCICPDPHQRPDIGYVHQVAKQMHIWMSST
Spezifikation
Spezifikation
AAH04174
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.95kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SID6-1512
NEK6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot
10783
NEK6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAGQPGHMPHGGSSNNLCHTLGPVHPPDPQRHPNTLSFRCSLADFQIEKKIGRGQFSEVYKATCLLDRKTVALKKVQIFEMMDAKARQDCVKEIGLLKQLNHPNIIKYLDSFIEDNELNIVLELADAGDLSQMIKYFKKQKRLIPERTVWKYFVQLCSAVEHMHSRRVMHRDIKPANVFITATGVVKLGDLGLGRFFSSETTAAHSLVGTPYYMSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLFSLCQKIEQCDYPPLPGEHYSEKLRELVSMCICPDPHQRPDIGYVHQVAKQMHIWMSST
RUO
NEK6