Learn More
Invitrogen™ Neprilysin (MME) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHMME
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Neprilysin (MME) ELISA quantitates Hu MME in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MME. Principle of the method The Human MME solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD10, auch als Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen (CALLA) bekannt, ist ein Zelloberflächen-Enzym mit neutraler Metalloendopeptidase-Tätigkeit, das zahlreiche biologisch aktive Peptide inaktiviert. CD10 wird auf lymphoblastischen Zellen, Burkitt-Lymphom und follikulären Keimzentrum-Lymphomen und auf unreifen B-Zellen im Knochenmark von Erwachsenen und auf Zellen von Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) exprimiert. CD10 wurde auch auf Brust-Myoepithelzellen, Gallenkanälchen und Fibroblasten nachgewiesen, mit besonders hoher Expression auf dem Bürstensaum von Nieren- und Darmepithelzellen. CD10 ist eine neutrale Endopeptidase, die Peptide an der Aminoseite hydrophober Rückstände spaltet und mehrere Peptidhormone deaktiviert, einschließlich Glucagon, Enkephaline, Substanz P, Neurotensin, Oxytocin und Bradykinin. Außerdem ist CD10 ein 100 kDa schweres Transmembran-Glykoprotein des Typs II, das in einer einzigen Kopie von mehr als 45 kb vorhanden ist. Die nicht translatierte 5′-Region des CD10-Gens wird alternativ gespleißt, was zu vier separaten mRNA-Transkripten führt; der Codierungsbereich wird durch das alternative Spleißen nicht beeinflusst. Zu den Erkrankungen, die mit CD10-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Spinozerebelläre Ataxie 43 und Charcot-Marie-Zahnerkrankungen.Spezifikation
Gehäuse P08473 | |
0,4 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4311 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.41 bis 100 ng/ml | |
0.4 bis 100 ng/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Humanes ADAM-9, Angiopoietin 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, Cathepsin L, CD200, CD97, Chemerin, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, Galectin-3, HGF R, IFN-gammalpha, IGF-2, IGF-2 R, IL-1R6, IL-24, IL-33, Kallikrein 14, Legumain, LOX-1, MBL, Notch-1, NOV, Osteoactivin, PD-1, PGRP-5, Serpin A4, sFRP-3, Thrombomodulin, TLR2, TRAIL R1, Transferrin, WIF-1ACE-2, Albumin, AMICA, Angiopoietin 4, BAFF, CA19-9, CD163 , Clusterin, CRTAM, CXCL14, Cystatin C, Decorin , Dkk-3, DLL1, Fetuin A, aFGF, FOLR1, Furin, GASP-1, GASP-2, GCSF R, HAI-2, IL-17B R, IL-27, LAG-3 , LDL R, Pepsinogen I, RANK, RBP4, SOST, Syndecan-1, TACI, TFPI, TSP-1, TRAIL R2 , TRANCE, Troponin I, uPA, VE-Cadherin, WISP-1 | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CALLA, CD10, CMT2T, NEP, SCA43, SFE | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CALLA, CD10, NEP, SFE | |
1 Std 20 Min |