Learn More
Abnova™ Human NFATC4 Partial ORF (NP_004545, 613 a.a. - 715 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004545 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4776 |
Molekulargewicht | 37.07kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16158321
|
Abnova™
H00004776-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168321
|
Abnova™
H00004776-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The product of this gene is a member of the nuclear factors of activated T cells DNA-binding transcription complex. This complex consists of at least two components: a preexisting cytosolic component that translocates to the nucleus upon T cell receptor (TCR) stimulation and an inducible nuclear component. Other members of this family of nuclear factors of activated T cells also participate in the formation of this complex. The product of this gene plays a role in the inducible expression of cytokine genes in T cells, especially in the induction of the IL-2 and IL-4. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PDSKVVFIERGPDGKLQWEEEATVNRLQSNEVTLTLTVPEYSNKRVSRPVQVYFYVSNGRRKRSPTQSFRFLPVICKEEPLPDSSLRGFPSASATPFGTDMDFSpezifikation
NP_004545 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.07kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NF-ATc4/NFAT3 | |
NFATC4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4776 | |
NFATC4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PDSKVVFIERGPDGKLQWEEEATVNRLQSNEVTLTLTVPEYSNKRVSRPVQVYFYVSNGRRKRSPTQSFRFLPVICKEEPLPDSSLRGFPSASATPFGTDMDF | |
RUO | |
NFATC4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |