Learn More
Invitrogen™ NGFR Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHNGFR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Nerve Growth Factor Receptor (Hu NGFR) ELISA quantitates Hu NGFR in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NGFR. Principle of the method The Human NGFR solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
NGFR (Nervenwachstumsfaktor-Rezeptor, TNFR-Superfamilie, Mitglied 16, LNGFR, p75-Neurotrophin-Rezeptor) ist wichtig für die Entwicklung, Differenzierung und das Überleben von verschiedenen neuronalen und nicht-neuronalen Zellen. Die NGF-Wirkung wird durch die Bindung zweier verschiedener Rezeptoren vermittelt: Des hohen Affinitäts-Rezeptors p140 und des Nervenwachstumsfaktor(NGF)-Rezeptors mit niedrige Affinität (75NGFR) oder des Neurotrophin-Rezeptors (p75 NTR). NGFR enthält eine extrazelluläre Domäne, die vier 40-Aminosäurewiederholungen mit 6 Cystein-Rückständen an konservierten Positionen enthält, gefolgt von einer Serin-/Threonin-reichen Region, einer einzelnen Transmembrandomäne und einer 155-Aminosäure-Zytoplasma-Domäne. Die Cystein-reiche Region enthält den NervenwachstumsfaktorBindungsbereich. Neurotrophische Faktoren steuern das Überleben, die Differenzierung und den Erhalt von Neuronen in den peripheren und zentralen Nervensystemen sowie anderer Neuralleisten-abgeleiteten Zelltypen. Die Entwicklung von sympathischen Neuronen ist während der Zielkonkurrenz in vivo absolut abhängig vom Nervenwachstumsfaktor. Antikörper, die speziell mit NGFR p75 reagieren, sind nützliche Werkzeuge für den Nachweis und die Charakterisierung von NGFR p75, um unser Verständnis für eine Vielzahl von Phänomenen bei der Entwicklung, Plastizität und Reparatur des Nervensystems zu verbessern. NGFR kann auch mit anderen NGF-Rezeptoren wie Trk durch die zytosolische und transmembrane Domäne in Verbindung bringen und kann somit als Co-Rezeptor fungieren, der die Trk-Affinität und Spezifität für Neurotrophine verfeinert. Schließlich verbindet sich NGFR nach der Bindung verschiedener Neurotrophine mit dem Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-6 (TRAF6), was darauf hindeutet, dass es möglicherweise als Signalwandler für NGF-Signale über NGFR funktionieren kann. NGFR kann bei der Entwicklung von Krebsstammzellen in Melanomen und anderen Krebsarten eine Rolle spielen.Spezifikation
Gehäuse P08138 | |
80 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4804 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Apoptose | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.082 bis 20 ng/ml | |
80 bis 20 ng/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD271,Gp80-LNGFR,TNFRSF16,p75(NTR),p75NTR | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CD271, Gp80-LNGFR, TNFRSF16, p75(NTR), p75NTR | |
1 Std 20 Min |