Learn More
Abnova™ Human NPTX1 Partial ORF (NP_002513.2, 141 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004884-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162055
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NPTX1 is a member of the neuronal pentraxin gene family. Neuronal pentraxin 1 is similar to the rat NP1 gene which encodes a binding protein for the snake venom toxin taipoxin. Human NPTX1 mRNA is exclusively localized to the nervous system. [provided by RefSeq]
Sequence: KTRLENLEQYSRLNSSSQTNSLKDLLQSKIDELERQVLSRVNTLEEGKGGPRNDTEERVKIETALTSLHQRISELEKGQKDNRPGDKFQLTFPLRTNYMY
Spezifikation
Spezifikation
NP_002513.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KTRLENLEQYSRLNSSSQTNSLKDLLQSKIDELERQVLSRVNTLEEGKGGPRNDTEERVKIETALTSLHQRISELEKGQKDNRPGDKFQLTFPLRTNYMY
RUO
NPTX1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4884
NPTX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686J2446/MGC105123/NP1
NPTX1
Recombinant
wheat germ expression system